Kapselfilter för grundvattenprover, GWV
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
12020 12179 12180
516-7508EA 7825 SEK
516-7508 516-7533 516-7534
Kapselfilter för grundvattenprover, GWV
Filter Membranfilterkapslar
GWV-kapslar med hög kapacitet är designade för beredning av grundvattenprover för analys av lösta metaller. 42 Metallanalyscertifiering är tryckt på varje förpackning.
  • Uppfyller de filtreringskrav som amerikanska EPA ställer på 0,45 µm-filtrering
  • Minskar behovet av att byta filter flera gånger vid filtrering av grundvatten med stora mängder partiklar samt ger snabb filtrering
  • GWV har fem gånger så stor filtreringsyta som vanliga 142 mm-filter
GWV-membran (akrylkopolymer och ett 'non-woven'-support polypropylenhölje.