Kapselfilter för grundvattenprover, Aquaprep™ 600
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
12175 12176
300-0005EA 695 SEK
300-0005 516-7531
Kapselfilter för grundvattenprover, Aquaprep™ 600
Filter Membranfilterkapslar
Aquaprep™ med 600 kapselfilter är avsedd för beredning av grundvattenprover för analys av lösta metaller. Analyscertifikat för 42 metaller är tryckt på varje förpackning.
  • Uppfyller krav enligt US EPA på 0,45 µm-filtrering
  • Minskar behovet av filterbyten vid filtrering av grundvatten med stora mängder partiklar samt ger snabb filtrering
  • Aquaprep™ 600 har fyra gånger så stor filtreringsyta som vanliga 142 mm-filter
Supor®-membran (hydrofil polyetersulfon) i ett PP-filterhus. Effektiv filtreringsyta: 600 cm²; max. tryck 4,1 bar.
Dimensioner: diameter 68 mm, längd 145 mm
Ingång/utgång: AquaPrep™-enhet: Slang med trappsteg klarar 6,4 till 12,7 mm Int.Ø-slang.