Glasfiberfilter
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
60010
61630
61631
61632
61633
61635
61638
61652
61655
61663
61664
64798
66075
66078
66085
66088
66198
66209
66211
66213
66215
66217
66224
66226
66227
66559
60127
516-7725EA
1275
SEK
516-7725
513-0001
513-0002
516-7789
516-7790
513-0003
516-7792
513-0004
516-7795
516-7796
516-7797
513-0005
513-0007
513-0008
513-0009
516-7834
513-0011
513-0013
516-7863
513-0015
513-0017
516-7868
513-0022
513-0023
516-9016
516-7939
516-9108
Glasfiberfilter
Filter
Glasfiberfilter
SPECIFIKATIONER
Klass | Typ A/E | Type A/E | Typ Metrigard™ | Extra tjockt | Extra Thick | Typ A/B | Type A/B | Typ A/C | Type A/C | Typ A/D | Type A/D |
Environmentally Preferable | |||||||||||
Tjocklek | 330 µm | 330 µm | 330 µm | 1270 µm | 1270 µm | 660 µm | 660 µm | 254 µm | 254 µm | 660 µm | 660 µm |
Porstorlek | 1 µm | 1 µm | 0,5 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 3 µm | 3 µm |
Vattenflödeshastighet | 250 ml/min/cm² (0,3 bar) | 250 ml/min/cm² (0,3 bar) | 80 ml/min/cm² (0,3 bar) | 210 ml/min/cm² (0,3 bar) | 210 ml/min/cm² (0,3 bar) | 124 ml/min/cm² (0,3 bar) | 124 ml/min/cm² (0,3 bar) | 153 ml/min/cm² (0,3 bar) | 153 ml/min/cm² (0,3 bar) | 649 ml/min/cm² (0,3 bar) | 649 ml/min/cm² (0,3 bar) |
Luftflöde | 60 l/min/cm² (0,7 bar) | 60 l/min/cm² (0,7 bar) | 21 l/min/cm² (0,7 bar) | 26 l/min/cm² (0,7 bar) | 26 l/min/cm² (0,7 bar) | 24 l/min/cm² (0,7 bar) | 24 l/min/cm² (0,7 bar) | 40 l/min/cm² (0,7 bar) | 40 l/min/cm² (0,7 bar) | 139 l/min/cm² (0,7 bar) | 139 l/min/cm² (0,7 bar) |
Max. temperature | 550 °C | 550 °C | 135 °C | 135 °C | 135 °C | 550 °C | 550 °C | 550 °C | 550 °C | 550 °C | 550 °C |