Pallflex®-filter
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
7194 7200 7201 7204 7205 7217 7219 7223 7224 7203 7221 7222 7202 XQ250ETDS0150 7202D
516-7985EA 780 SEK
516-7985 516-7991 516-7992 516-7995 516-7996 516-8008 513-0034 516-8014 516-8015 513-0029 513-0035 516-8013 513-0028 PALLXQ250ETDS0150 PALL7202D
Pallflex®-filter
Filter Glasfiberfilter
Mångsidiga filter som är unikt lämpade för ett brett utbud av luftövervakningstillämpningar.
  • Can be used for high temperature applications
  • Ideal for diesel and other emissions testing, required by environmental regulatory agencies
Tissuquartz™: Ren kvarts, inget bindemedel. Aerosolretention: 99,9%
Fiberfilm™: Värmetåliga borosilikatglasfiberfilter täckta med fluorkarbon (TFE). Aerosolretention: 96,4%
Emfab™: Glasfiberfilter av borosilikatglas som förstärkts med vävd glasduk och bundits med PTFE. Aerosolretention: 99,95%
* non heat treated