Polyamidfilter, SUSP 70
Leverantör: Ahlstrom-Munksjö
460001 460002 460003
512-6151EA 3100 SEK
512-6151 512-6150 512-6149
Polyamidfilter, SUSP 70
Filter Glasfiberfilter
SUSP 70 är ett vävt polyamidtyg med en maskstorlek på 70 μm som används för att fånga upp grova partiklar som kan finnas i avloppsvatten.