Kvantitativt filtrerpapper
Leverantör: Sartorius
FT-3-102-070 FT-3-104-185 FT-3-127-110 FT-3-127-070 FT-2-101580580 FT-2-102580580 FT-2-103580580 FT-2-127580580 FT-3-101-090 FT-3-101-150 FT-3-103-090 FT-3-103-110 FT-3-104-055 FT-3-104-070 FT-3-105-125
515-1162EA 340 SEK
515-1162 515-1208 516-7044 516-7042 SARTFT-2-101580580 SARTFT-2-102580580 SARTFT-2-103580580 SARTFT-2-127580580 515-1143 515-1146 515-1183 515-1184 515-1202 515-1203 515-1226
Kvantitativt filtrerpapper
Filter Filterpapper Kvantitativt filterpapper
Dessa filterpapper är tillverkade av raffinerad pappersmassa med över 98% innehåll av alfacellulosa.. De är garanterat fria från syrarester och har en extremt låg procentandel askinnehåll.. Som ett resultat av detta är dessa filter i stort sett askfria. Alla Sartorius askfria filterpapper karakteriseras av hög våtstyrka och renhetsgrad och är därför särskilt lämpliga för kvantitativa analyser, Büchner-trattar, tryck- eller vakuumfiltrering.
388: “Svart färgkod” För grova fällningar som järn-, aluminium- och kromhydroxider; koppar-, vismut-, kobolt- och järnsulfider; diverse organiska,More Product Information