Vacuum filter holders, stainless steel
Leverantör: Sartorius
16201 16219
512-3300EA 19525 SEK
512-3300 512-3301
Vacuum filter holders, stainless steel
Filterhållare
För koloniräkning och partikeluppsamling, speciellt utformad för användningsområden där partiklar och mikroorganismer som hålls kvar på membranfilterytan är av intresse. Filterstödet av rostfritt stål säkerställer en jämn fördelning.
Autoklaverbar vid 134 °C.
UtloppsØ: 10 mm
Består av: lock, klämma och kran i rostfritt stål.