VWR®, Centrifugfilter
Leverantör: VWR Collection
516-0227EA 4325 SEK
516-0227 516-0228 516-0229 516-0230 516-0231 516-0232 516-0233 516-0234 516-0235 516-0236
VWR®, Centrifugfilter
Filter Centrifugfilter
PP-insats och mottagarrör. MWCO-filter är idealiska för att koncentrera, rena och avsalta peptider, proteiner, oligonukleotider, DNA och RNA.
  • Låg bindning, utbyte över >90%
  • Ultraljudssvetsade membran
  • Passar till rotorer för 1,5 ml rör
0,2 och 0,45 µm centrifugfilter används för partikelborttagning, klarning av prover eller förfiltrering av agaros- eller akrylamid gelfragment för vidare rening.
Fits rotors that accept 1,5 ml tubes