Flaskfilter, AcroCap™, Supor®
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4480 4482
515-0009EA 2400 SEK
515-0009 515-0011
Flaskfilter, AcroCap™, Supor®
Filter Filter för Flaskor
Supor® membran (hydrofil polyetersulfon) och, filterhus av akryl: 0,2 µm ventilera. Filtrering med positivt tryck av vattenlösningar. För sterilisering eller klarfiltrering av upp till tre liter serumfria cell- och vävnadsodlingsmedier, medietillsatser och andra vattenlösningar. Lämplig för sterilisering av lösningar som kan att bilda skum under vakuum.
  • Integrerad hydrofob ventil förhindrar luftlås
  • Minska mykoplasma med ett membran med porstorlek på 0,1 µm
  • Steriliserade med gammastrålning för att eliminera risken för cytotoxiska rester
Vattenflödeshastighet vid 1 bar: 0,1 µm: 90 ml/min; 0,2 µm: 220 ml/min; 0,45 µm: 500 ml/min.
Inlopps-/utloppsnippel på 6,4 mm och, den inre gängan passar luerhane. Löstagbar kåpa monterad vid utloppet.
Maxtryck 2,1 bar.
Max. temperatur 55 °C.
Alla produkter inkluderar en filterhållare per förpackning.