Ansiktsskärm
Leverantör: UVEX
9705.014 9706.514
111-0221EA 1200 SEK
111-0221 111-0222
Ansiktsskärm
Ansiktsskydd
Lätt ansiktsskärm av hållbar plast med nackstöd och 1 mm tjock acetatskärm.
  • Med integrerat pannskydd
  • Vridspärr möjliggör enkel och pålitlig justering som passar alla huvudstorlekar
  • Flip-up-mekanism gör att skärmen kan ställas in i vilken position som helst
EN 166
Certifikat: EN 166, EN 170
Order Now
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable