Ansiktsskydd, Relrsi/Relpsi
Leverantör: Bollé Safety
RELRSI RELPSI
111-0334EA 550 SEK
111-0334 111-1012
Ansiktsskydd, Relrsi/Relpsi
Ansiktsskydd
Skyddande ansiktsskydd utrustad med justerbar huvudbonad för att säkerställa att visiret förblir säkert på plats.
  • Panoramasynfält
  • Extremt tåligt uppfällbart ansiktsskydd, monterat i gul PP
  • Filter gjort av 1,5 mm tjock imskyddad acetat eller 1,0 mm tjock PC
  • Ansiktsskyddet av acetat skyddar mot ljusbågar vid kortslutning
Vikt: 200 g
EN 166, EN 170 (Acetate face shield only)
Certifikat: EN 166, EN 170 (endast ansiktsskydd av acetat).