Öronproppar, återanvändbara, 1261/1271
Leverantör: 3M
1261 1271
111-0039EA 1575 SEK
111-0039 111-0040
Öronproppar, återanvändbara, 1261/1271
Öronproppar Öronproppar, återanvändbara
Öronproppar tillverkade av ett mjukt elastiskt material för att säkerställa en säker och bekväm passform.
  • Öronpropparna kan sättas in utan att rullas
  • Kan tvättas och återanvändas många gånger
  • Unik utformning för lättare insättning
Idealiska för smutsiga eller dammiga miljöer.
SNR: 25 dB
EN 352-2
Certifikat: EN 352-2
Leveransinformation: Supplied with a pocket case to protect the earplugs and keep them clean.
Observera: * Universalstorlek.