Öronproppar, engångs, Bilsom 303
Leverantör: HONEYWELL SAFETY
1006186 1006187 1005073 1005074 1007192 1007193 1006204
111-1291EA 670 SEK
111-1291 111-1292 111-3560 111-3564 111-2157 111-2158 DALL1006204
Öronproppar, engångs, Bilsom 303
Öronproppar Öronproppar, engångs
Formpressade PVC-fria skumgummiproppar. Finns i två storlekar för bekväm passform.
  • Skumgummi, utan snöre
  • Konisk form för enkel insättning
  • Mjuk yta för bättre hygien
  • Genomskinlig dispenser
SNR: 33 dB
EN 352-2
Certifikat: EN 352-2.
Förpackning: Finns som individuella par eller i väggmonterad dispenser Bilsomat 400.