Öronproppar, engångs, Max®
Leverantör: HONEYWELL SAFETY
3301130 3301161 1013046
111-0139EA 915 SEK
111-0139 111-0140 111-0394
Öronproppar, engångs, Max®
Öronproppar Öronproppar, engångs
Max®-öronproppar erbjuder överlägsen ljuddämpande prestanda i en engångsöronpropp.
  • Klockformade för maximal komfort
  • Bra passform, enklare att sätta in
  • Glatt, smutsavvisande beläggning som hindrar smuts att tränga genom ytan innan insättning
SNR: 37 dB
SNR: 37 dB
EN 352-2:2002
Certifikat: EN 352-2:2002