Transport and storage boxes, SecuCase Mini and Midi
Leverantör: GEBRA
4930200 4940200
111-3718EA 440 SEK
111-3718 111-3719
Transport and storage boxes, SecuCase Mini and Midi
Lådor Transportlådor
SecuCase är ett förvaringssystem för personlig skyddsutrustning för resande personal.
  • ABS
  • Skyddar mot smuts, damm och vattenstänk
  • Snabb- och lättåtkomlig
Leveransinformation: Levereras med fyra neutrala dekaler som kan anpassas, och fyra dekaler med PPE-symboler.