Fågelpipett
Leverantör: witeg Labortechnik
3.580.301 3.580.302 3.580.310 3.580.360 3.580.315 3.580.320 3.580.325 3.580.330 3.580.340 3.580.305 3.580.350
613-8711EA 1075 SEK
613-8711 613-8712 613-8714 613-8721 613-8715 613-8716 613-8717 613-8718 613-8719 613-8713 613-8720
Fågelpipett
Fågelpipett med Dispenseringsfunktion
Glas, med normalslipad kärna
  • För repetitiv dispensering av samma volym
  • Kan användas med alla flaskor med gänga NS29/32
  • Lätt att använda: tippa pipetten bakåt för att fylla den och tippa sedan åt andra hållet för att dispensera