Petriskålar, Star™Dish
Leverantör: PHOENIX BIOMEDICAL
057 058 331 332 357 360 371 372 352 356 370 390 385 321 307 180 181 182 183 184 185 305 161 163 162 164 165 170 171 172 173 174 175 387 004
710-3512EA 2050 SEK
710-3512 710-3513 710-3518 710-3519 710-3504 710-3505 710-3508 710-3509 710-3502 710-3503 710-3507 710-3511 710-3510 710-3516 391-0053 710-3521 710-0599 710-0600 710-0601 710-0602 710-0603 391-0531 391-0436 391-1003 391-1002 391-0421 391-0422 391-0437 391-0438 391-1004 391-1005 391-0423 391-0424 391-0425 391-0573
Petriskålar, Star™Dish
Odlingsplattor Petriskålar
PS, klar. Idealisk för koloniräkning.
  • Miljövänlig tillverkningsprocess gör att mindre mängder plast används
  • Sterila och fria från partiklar
Petriskålar på 90×15 mm
Det infällda locket på ALPINE-skålen gör att du sparar utrymme eftersom skålen kan staplas stabilt. Kan användas med de flesta typer av plattgjutare. Försänkningen i locket har en mjukare fasad vinkel så att skålen enkelt kan glida vid automatisk sjutning.
- Vent på undersidan av locket förhindrar uppkomst av kondens och dropp på odlingen
- Den extremt platta botten gör att det behövs mindre mängd media
- Kryss på botten gör skålen tålig och reducerar vridning när varm media hälls upp
- Passar utmärkt för koloniräkning eftersom räfflorna fungerar som kanter i kvadranter
Petriskålar 85×15 mm som sparar utrymme och media
På grund av sin mindre diameter är 85×15 mm skålen perfekt för användare som vill spara på mängden media och på lagringsutrymme i kylskåp och inkubator.
Petriskålar 90×15 mm, delade
För samtidiga differentialstudier av organismer eller media i gemensam miljö. Totalkostnaden blir lägre eftersom du behöver färre skålar samt mindre media och utrymme. Versioner med tre eller fyra sektioner har numrerade fack för enkel identifiering.
Petriskålar 140×15 mm
Idealiska för antibiotika tester, har plats för två till tre membranfilter i en enda skål. Skålen är stor nog för avgöra biobörda och att testa sterilitet för medicinsk utrustning.
Petriskålar 55×15 mm
Sparar plats i kylskåp och inkubatorer, och är idealisk för små mängder media. Den har plats för enstaka membranfilter för test av vatten och läkemedel.
Djupa skålar
Speciellt utformade för större mängder media, och passar utmärkt i mykologi-, histologi- och patologilabb, samt för att få fröer att gro. Passar särskilt bra vid längre odlingsperioder.
Specialskålar
AQUA PLATE är idealisk för membranfiltreringstekniker. Har plats för ett 47 mm runt membranfilter som används i flera tekniker för vattenanalys och passar utmärkt för provtagning på fältet. Det täta locket kan enkelt förseglas med tejp. Skålarna på 40×12,5 mm är idealiska när du arbetar med mycket små prover. De passar även bra med små filter och vid analys av läkemedel. ALPINE FULL SIZE-skålen är idealisk när du behöver större ytor för odling och när du ska få plats med antibiotikalappar.