Petriskålar, Duroplan®, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
217554101 217554307 217554607 217554804 217555106 217555303
391-0810EA 470 SEK
391-0810 391-0820 391-0830 391-0840 391-0850 391-0860
Petriskålar, Duroplan®, DURAN®
Odlingsplattor Petriskålar
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar. Denna platta används inom läkemedels- eller livsmedelsindustrin, i sjukhusmiljöer för provtagning av ytor som hud, funktionsdatorer och arbetsytor.
  • Ger jämn fördelning av odlingsmedia
  • Distortionsfri genomskinlighet
  • Tål värme och kemikalier
DIN 13132
Certifikat: DIN 13132