Petriskålar, Nunc™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
263991 249964
391-0104EA 2500 SEK
391-0104 391-0103
Petriskålar, Nunc™
Odlingsplattor Petriskålar
Optiskt klar polystyren. Petriskålar för odling av svampar, bakterier och andra mikroorganismer.
  • Idealiska för automatiska system
  • Gammastrålade