Skål, föraskningsskål
Leverantör: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L33/1 L33/2 L33/4 L33C/00 L33C/00B L33C/4B L33C/7 L33D/2 L33D/3 L33D/4 L5032/1
459-2121EA 260 SEK
459-2121 459-2122 459-2123 459-2131 459-0038 459-2132 459-2134 459-2112 459-2113 459-2114 459-2141
Skål, föraskningsskål
Skepp Förbränningsskepp
Porcelain dishes, glazed inside and out, except base.
  • Tål en maximal temperatur på 1000 °C
  • Grund modell utan pip, djup modell med pip
De rektangulära skålarna har lutande sidor.
Måtten i tabellen är B×D×H för de rektangulära skålarna och Diam×H för övriga.