Avdunstningsskål
Leverantör: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L131/2 L131/3 L131/4 L131/5 L131/6 L131/7 L131/8
216-0370EA 430 SEK
216-0370 216-0371 216-0289 216-0372 216-0373 216-0374 216-0375
Avdunstningsskål
Brickor/Skålar/Burkar Avdunstningsskålar
Porslin, glaserad.
  • Hög kemikalieresistens
  • Tål upp till +1000 °C
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
For a wide range of laboratory applications. With spout and flat bottom. White glaze inside and outside.