Avdunstningsskål, låg
Leverantör: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L888/0 L888/00 L888/000 L888/10 L888/2 L888/4 L888/6 L888/6A L888/8 L888/9
216-1211EA 370 SEK
216-1211 216-1210 216-4285 216-1218 216-1212 216-1213 216-1214 216-1215 216-1216 216-1217
Avdunstningsskål, låg
Brickor/Skålar/Burkar Avdunstningsskålar
Porslin, glaserad.
  • Hög kemikalieresistens
  • Tål upp till 1000 °C
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
Passar för de flesta applikationer på labbet. Med pip och plan botten. Glaserad, med undantag för yttre bottenytan.
EN 60672-3 Group C100, Type C110
Certifikat: EN 60672-3 Group C100, Type C110