Odlingsskålar för in vitro-fertilisering, Nunc™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
150255 150270 150360
391-0109EA 6175 SEK
391-0109 391-0108 391-0475
Odlingsskålar för in vitro-fertilisering, Nunc™
Odlingsplattor Cellodlingsskålar
PS, sterila, platt botten, med lock. Dessa fullt certifierade skålar är avsedda för användning vid in vitro-fertilisering (IVF).
  • Fullständig batchkontroll av alla komponenter i slutprodukten ger fullständig spårbarhet
  • Unik certifiering baserad på ett 1-cellstadium-toxicitetstest på musembryo, för bekräftelse av sterilitet (SAL 10⁶), icke-pyrogenicitet och att materialet klarar kraven enligt USP klass VI