Cellodlingsskålar, Corning® Primaria™
Leverantör: Corning
353801 353802 353803
734-0070EA 1600 SEK
734-0070 734-0071 734-0072
Cellodlingsskålar, Corning® Primaria™
Odlingsplattor Cellodlingsskålar
PS, sterila, med lock.
  • Unik ytkemi med kväveinnehållande vävnadsodling förbättrar vidfästning, spridning och tillväxt för många primärceller och cellinjer
  • Optiskt klar och ingen speciell förvaring krävs
  • Praktisk och fliköppnad medicinsk förpackning
Gaserna som används vid tillverkning av Corning® Primaria™ innehåller både syre och ammoniak vilket resulterar i att kväveinnehållande funktionella grupper bildas på ytan utöver de negativt laddade syreinnehållande grupper som finns på traditionella ytor behandlade för vävnadsodling (TC). Förekomsten avMore Product Information