Cellodlingsplatta, Nunc™ Multidish
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
150628 150687 140675 176740 140685 142485 142475 152640 167063 167064
734-2156EA 4325 SEK
734-2156 734-2157 391-8036 734-2176 734-0991 734-0993 734-0992 734-1147 734-2372 734-2373
Cellodlingsplatta, Nunc™ Multidish
Plattor Cellodlingsplattor
PS, steril, med lock. Användbar inom alla cellodlingsområden, inklusive uppskalning och kloning.
  • Upphöjda brunnskanter minskar risken för korskontaminering
  • Brunnar med platt botten ger optimal optisk kvalitet
  • Nunclon™Δ certifierad