Petriskål, cellodling, Falcon®
Leverantör: Corning
353001 353002 353003 353004 353025 353037
734-0005EA 3250 SEK
734-0005 734-0961 734-0006 734-0007 734-0013 734-0016
Petriskål, cellodling, Falcon®
Odlingsplattor Cellodlingsskålar
PS, steril, med lock. Avsedda för cellodling, skålarna har en jämn ytkemi skapad av plasmabehandling med vakuum-gas som främjar cellvidhäftning. Den hydrofila vävnadsodlingens yta innehåller en mängd negativt ladda funktionella grupper som stöder cellvidhäftning och -spridning.
  • Flat and optically clear for distortion-free microscopic visualisation of cells
  • Lids designed for optimal gas exchange
  • Stacking rings allow for easier stacking and handling
  • Cell performance tested to ensure consistent results
Utformningen och den frostade kanten på Easy-Grip-skålen förbättrar hanteringen av små skålar. Easy-Grip-skålarna lyfts enkelt utan att locket oavsiktligt tas bort, vilket möjliggör snabbare arbete och förbättrar aseptisk hantering.