Skål
Leverantör: RSG
705.180 705.240 705.260 705.330 705.360 705.410 705.300 705.150 705.000
216-1241EA 220 SEK
216-1241 216-1242 216-1243 216-1245 216-1246 216-1247 216-2023 216-2022 216-1249
Skål
Brickor/Skålar/Burkar Laboratoriebrickor/skålar
Rostfritt stål, ¹⁸/₁₀.
  • Med utvikt kant: snabb och enkel rengöring
  • Elektropolerad, antimagnetisk
  • God kemikalieresistens, mycket god värmetålighet
Rund universalskål för många olika ändamål.
Beställningsinformation: Skålsetet (art.nr 216-1249) innehåller en av vardera 1-, 2-, 3-literskål.