Exsikatorskåp, SICCO Star serie
Leverantör: Bohlender
V1871-07 V1875-07 V1879-07 V1841-07
467-4126EA 12600 SEK
467-4126 467-0053 467-0114 467-0112
Exsikatorskåp, SICCO Star serie
Dessa transparenta PMMA- eller borosilikat 3.3-glasskåp har en förstärkt aluminiumram, dörr med skumgummipackning och magnetremsa. För förvaring eller torkning av fuktkänsliga produkter med användning av silikagel. Den kontrollerade miljön inne i exsickatorn är idealisk för förvaring av referensmaterial, produktions och metallografiska prover, tobak samt DNA-prover. Super-star skåpet kan fyllas med inert gas, t. ex. kväve för säker och trygg lagring av giftiga kemikalier.
  • Digital hygrometer monterad på dörren visar värden för min/max temperatur och fuktighet, hygrometern på Super-Star skåpet har en display med två rader
  • Tål temperaturer från −20 °C till +70 °C
  • Skåpet har gummifötter för att inte glida och Star modellerna är stapelbara
  • Super-Star skåpet har en cylinderlås och inkluderar en slang med gasinlopp, backventil och slangkopplingar
  • Super-Star skåp har cylinderlås och inkluderar en slang med snabbkopplingar 2 × 6 mm Ø gasinlopp, backventil och slangkontakt
Leveransinformation: Levereras med fyra löstagbara, teleskopiska hyllor i akryl, bricka för torkmedel och kiselgel. Med plats för max. 26 hyllor