Exsickatorskåp, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
5317-0070 5317-0120 5317-0180
467-0022EA 8250 SEK
467-0022 467-0023 467-0024
Exsickatorskåp, Nalgene®
Exsickatorer Exsickatorskåp
Genomskinligt skåp för damm- och fuktfri förvaring. Idealiskt för förvaring av vattenfria, hygroskopiska biologiska eller kemiska föreningar och elektronik. Torkmedlet förvaras på en löstagbar bricka med kant.
  • Kan användas på bänken eller i kyl- och frysskåp
  • De löstagbara och justerbara hyllorna är ventilerade för maximalt luftflöde
Beställningsinformation: Supplied with adjustable shelves. Please note that additional or replacement shelves can not be purchased as optional accessories.