Exsickator
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
F420300000 F420310000 F420320000
467-0075EA 1650 SEK
467-0075 467-0076 467-0077
Exsickator
Exsickatorer Exsickatorer, plast
Exsickator med underdel i vit PP och lock i glasklar PC med räfflad knopp. Torkmedel kan placeras under eller på PP-plattan.
  • Kompakt
  • O-ring i neopren håller tätt ner till 0 °C och behöver inte infettas
Beställningsinformation: Levereras med PP-platta, 3,2 mm tjock med hål, diameter 3,2 mm.