Kyvetter för fluorescensspektroskopi
Leverantör: HELLMA
101-20-40 111-10-40 101-10-40 101-10-K-40
634-0848EA 8275 SEK
634-0848 634-9423 634-0508 634-0966
Kyvetter för fluorescensspektroskopi
Kyvetter Kyvetter för spektrofotometrar
Rektangulär makrokyvett med 4 polerade fönster och PTFE-lock eller -propp.
  • Pairs are spectrally calibrated
Suitable for high precision analytical techniques.