Kyvett för magnetomrörare
Leverantör: HELLMA
109000F-10-40 109000-10-40 119-10-40 109004-10-40 109004F-10-40 119004-10-40 119F-10-40 119004F-10-40
HELL109000F-10-40EA 7425 SEK
HELL109000F-10-40 634-9561 634-9562 HELL109004-10-40 HELL109004F-10-40 HELL119004-10-40 HELL119F-10-40 HELL119004F-10-40
Kyvett för magnetomrörare
Kyvetter Kyvetter för spektrofotometrar
I kyvettens botten, av svart kvarts eller glas, finns en rund hålighet för omrörarmagnet.
  • Rekommenderad omrörarmagnet har en diameter på 3 - 4 mm och en längd på 6 mm
  • Ljusstrålens höjd måste vara minst 15 mm