Kyvetter engångsbruk, UVette®
Leverantör: EPPENDORF
0030106.300 4099100.007 0030106.318
634-1921EA 820 SEK
634-1921 634-1922 634-1923
Kyvetter engångsbruk, UVette®
Kyvetter Kyvetter för spektrofotometrar
Kuvettens utformning har en trattformad bas, vilket förhindrar kapilläreffekten och säkerställer att vätskorna ständigt förblir i mitten av mätområdet.
  • Kompatibel med de flesta spektrofotometrar (med tillämplig adapter)
  • 4 optiska fönster och graderingar vid 500 och 1000 µl
  • Inga adaptrar krävs för användning med Eppendorf BioPhotometer
The design allows for a 2 and 10 mm optical path length by rotation of the UVette® by 90°. Using the 2 mm path length, there is in most cases no need for dilutions of highly concentrated samples.
Routine pack: Bulk cuvettes in a reclosable box.
Starter set: 80 individually packed UVettes with universal adapter for a 15 mm light centre height (including GeneQuant) convertible to 8,5 mm.
Förpackning: Individually blister-packed for contamination-free work, DNA, RNase and protein-free or bulk cuvettes in a reclosable box.