Kyvetter engångsbruk
Leverantör: Brand
759005 759015 759105 759115
634-8111EA 330 SEK
634-8111 634-8112 634-0000 634-0001
Kyvetter engångsbruk
Kyvetter Kyvetter för spektrofotometrar
Disposable macro or semi-micro cuvettes made of PS or PMMA for kinetic measurements.
  • Pilmarkering visar transmissionsriktning
  • Klar, ren med skiktdjup 10 mm
  • Försänkta fönster skyddar mot repning
PS cuvettes - range of application: 340 nm to 900 nm; standard deviation at 360 nm ≤±0.005 extinction units.
External: Cuvette:12.5×12.5×45 mm
Window: Macro cuvette: 10×35 mm
Window: Semi-micro cuvette: 4.5×23 mm
Leveransinformation: Supplied grouped by mould cavity number to ensure lowest variation of extinction coefficient.
Förpackning: I återförslutningsbar och, praktisk förpackning, sorterade efter tillverkningsform.