Elektroporeringskyvett
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
5510-11 5520 5540-11
732-2267EA 3975 SEK
732-2267 732-2268 732-2269
Elektroporeringskyvett
Kyvetter Kyvetter för elektroporering
Kompatibel med alla vanliga elektroporeringssystem.
  • Precisa gaptoleranser garanterar reproducerbar fältstyrka och hög transformeringseffektivitet
  • Konsekvent kammarstorlek av sömlös plastgjutning eliminerar läckage och håller aluminiumplattorna parallella för enhetlig provbehandling och -säkerhet
  • Färgkodade, frostade lock möjliggör enkel märkning och igenkänning
  • Locken har finpassning för att säkerställa sterilitet
Beställningsinformation: Finns i 3 öppningsstorlekar: 1 mm (vitt lock) tillför pulser med högsta fältstyrka och är idealisk för bakterieceller; 2 mm (blått lock) genererar pulser i medelfältstyrka och fungerar bra för jästceller; 4 mm (grönt lock) producerar pulser med lägsta fältstyrka,vilket passar bäst för mammalieceller.