Föraskningsskål
Leverantör: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L33/2NUMBAB100
459-2228EA 0 SEK
459-2228
Föraskningsskål
Skepp Förbränningsskepp
Porslin.
  • Glaserad på in- och utsidan, med undantag för yttre bottenytan
  • "God kemikalieresistens
  • Tål upp till 1000 °C"
Numbers 1 to 99 or 100 to 999 are printed prior to glazing so that the identification of dishes is simple and not affected by the high temperatures of incineration.
Beställningsinformation: At time of order, please request the identification number required.