Degel
Leverantör: USBECK Laborgeräte
5620 5621 5622 5623 5624
459-1260EA 255 SEK
459-1260 459-1261 459-0252 459-1262 459-0174
Degel
Deglar
These crucibles are made from iron.
  • Rekommenderad arbetstemperatur max 1100 °C
  • Kan användas upp till 1500 °C, men detta förkortar degelns livslängd
Area of use: Only on open burner flame.
Beställningsinformation: Levereras utan lock.