Burk, steril, Falcon®
Leverantör: Corning
354013 354015 354014 354020 354017
391-0020EA 1950 SEK
391-0020 391-0023 392-0298 392-0396 392-0299
Burk, steril, Falcon®
Provbehållare/Provburk Behållare, allmän användning
PP, steril, med eller utan PE lock.
  • Gjutna graderingar för enkel mätning
  • Inert, tål de vanligaste laboratoriereagenser vid rumstemperatur
Praktisk engångsbehållare för provtagning, transport och förvaring av många olika prover.
Polyethylene lid is frosted for easy marking, and fits both container sizes.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904