Burk med snäpplock
Leverantör: NOLATO HERTILA
110180/112040 110250/112100 110210/112040 110861/112560 110882/112560 110770/112600 110170/112040 110061/112040 110260/112110 110240 110546/112100 110360/112100
216-7756EA 33 SEK
216-7756 216-7758 216-7757 216-7763 216-7764 216-7762 216-7755 216-7753 216-7759 216-0585 216-7761 216-7760
Burk med snäpplock
Provbehållare/Provburk Behållare, allmän användning
PP, genomskinlig.
  • Mycket god kemikalie- och termisk resistens
  • Med eller utan vitt snäpplock i LDPE
  • Konisk form
Idealisk för provtagning, förvaring och transport av prover.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904