Burk för urinprov och biologiska prov, med skruvlock
Leverantör: KARTELL
2596 2696 5630 5631
216-0254EA 6825 SEK
216-0254 216-0255 216-0264 216-0442
Burk för urinprov och biologiska prov, med skruvlock
System för klinisk diagnostik Clinical Sample Collection/Preparation Urine Sample Collection/Preparation
PS, transparent with PE or PP screw caps.
  • 60 ml med PE-skruvlock och 200 ml med PP-skruvlock
  • Skruvlock för snabb öppning och stängning, läckagesäkert
Ideal for collecting, storing and transporting urine samples and biological specimens.
* Aseptic containers individually wrapped, with label.