Burk, transport/universal, Nunc™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
363282 364238
479-0017EA 3325 SEK
479-0017 479-0019
Burk, transport/universal, Nunc™
Provbehållare/Provburk Behållare, allmän användning
PS, clear with white PE screw caps.
  • Hög kemikalieresistens, tål hög mekanisk stress
  • Tål temperaturer från -10 till +70 °C
  • Kan centrifugeras upp till 4000×g
Platt botten. Skruvlocket har inga vassa kanter på insidan för att förhindra bildandet av små droppar, och motverka aerosolbildning. Idealisk för transport och förvaring av exempelvis blod, urin mm. Arbetsvolym 25 ml.