Sample containers with screw cap
Leverantör: VITLAB
130597 130297 130397 130497
216-3196EA 2075 SEK
216-3196 216-3193 216-3194 216-3195
Sample containers with screw cap
Burkar Burkar, universal
PFA, with PFA screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Temperature resistant from −270 to +250 °C
For sample collection, storage and transport.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904