Burk med skruvlock, Sterilin®
Leverantör: STERILIN
128DB/IRR 185DB/IRR 190DB/IRR
216-1557EA 7450 SEK
216-1557 216-2129 216-2130
Burk med skruvlock, Sterilin®
Provbehållare/Provburk Behållare, allmän användning
Polystyrene, clear, with screw cap.
  • Triple-wrapped with two easy tear bags within a bulk outer liner bag
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Marked with an irradiation dot as assurance of sterility and batch details for full traceability
  • Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
För hela sortimentet finns valet mellan lock i antingen plast eller metall, samtliga läckagetestade enligt brittiska standarden 5213.
Certifikat: Alla burkar är CE-märkta i enlighet med direktivet för medicinska produkter för in vitro-diagnostik (98/79/EC).
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904.