Burk, med vidhängande lock
Leverantör: KARTELL
731 732 733 734 735 736 737 730
216-3134EA 505 SEK
216-3134 216-3138 216-3140 216-3142 216-3144 216-3143 216-3136 216-0576
Burk, med vidhängande lock
Provbehållare/Provburk Behållare, allmän användning
LDPE, genomskinlig.
  • Hög kemikalieresistens
  • Tål upp till 80 °C
  • Lätt, kraftig och okrossbar
Med vidhängande lock. Locket sätts snabbt på plats med lätt tryck. Platt botten.