Behållare med snäpplock
Leverantör: hünersdorff GmbH
911100 911200 911300 911400 911600
216-3212EA 86 SEK
216-3212 216-3214 216-3216 216-3218 216-3219
Behållare med snäpplock
Provbehållare/Provburk Behållare, allmän användning
White HDPE jar with white LDPE lid
  • Good thermal and chemical resistance
  • Freezable, stackable
  • With tightly sealing lid
For storing and transporting solid and liquid materials, samples and general labware.