VWR®, Burk, med vidhängande lock
Leverantör: VWR Collection
216-2625EA 1975 SEK
216-2625 216-2627 216-2628
VWR®, Burk, med vidhängande lock
Provbehållare/Provburk Behållare, allmän användning
PP, genomskinlig.
  • Kan användas med en hand; locket förblir vertikalt när det är öppet
  • Hög kemikalieresistens och temperaturtålighet
  • Aseptisk
Idealisk för provtagning, transport och förvaring av prover.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904.