Burk med skruvlock
Leverantör: KARTELL
916 914 910 912 913 911
216-3112EA 1300 SEK
216-3112 216-3110 216-3102 216-3106 216-3108 216-3104
Burk med skruvlock
Provbehållare/Provburk Behållare, allmän användning
Att lagra och transportera prover säkert.
LDPE, genomskinlig.
  • God kemikalieresistens, god temperaturtålighet
  • Tjocka väggar, något konisk form
  • Extra tät förslutning, tack vare skruvlock med konisk packning