Packning för gängat lock
Leverantör: Bohlender
H975-02 H975-04 H975-06 H975-10 H975-12 H975-14 H975-18 H975-20 H975-22 H975-26 H975-28 H975-30 H975-34 H975-36
BOHLH975-02EA 210 SEK
BOHLH975-02 BOHLH975-04 BOHLH975-06 BOHLH975-10 BOHLH975-12 BOHLH975-14 BOHLH975-18 BOHLH975-20 BOHLH975-22 BOHLH975-26 BOHLH975-28 BOHLH975-30 BOHLH975-34 BOHLH975-36
Packning för gängat lock
Lock Lock, flaskor
Silikon med PTFE-bricka.
  • Tål temperaturer från –200 till +250 °C
  • Mycket god kemikalieresistens
  • Enkel hantering
För lock med hål och GL-gänga.