Slangkoppling, rak
Leverantör: Brand
152505 152510 152605 152615
229-3241EA 430 SEK
229-3241 229-3242 229-3251 229-3255
Slangkoppling, rak
Beslag och kopplingar
PP eller HDPE, genomskinlig.
  • God mekanisk och kemisk resistens
  • PP-kopplingen har utmärkt temperaturtålighet
  • HDPE-kopplingen har god temperaturtålighet
Med avsmalnande ändar. För koppling av slang med olika diam.