Slangoliv, för GL-koppling
Leverantör: DWK Life Sciences
292550603 292470504 286212604 286214005
201-2101EA 28 SEK
201-2101 201-2111 SCOT286212604 SCOT286214005
Slangoliv, för GL-koppling
Beslag och kopplingar
PP med silikonpackning.
  • Lämplig för anslutningshylsor med GL 14- och GL 18-gänga
  • Tålig, går inte lätt sönder
  • Packningar kan beställas separat